Succinyl chloride 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 96%
CAS No.: 543-20-4
Molecular Formula: ClC(O)CH2CH2C(O)Cl
Formula Weight: 154.98
Flash Point: 76°(168°F)
Refractive Index: 1.4710
Odour: Acrid
Melting Point: 16-17°
Boiling Point: 190°
Beilstein Reference: 507064
Merck Reference: 14,8873
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000749
Formula:
C₄H₄Cl₂O₂ Punto di ebollizione: 190 °C Punto di fusione: 16…17 °C Densità: 1,407 Flash Pt: 76 °C (168 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000749 CAS Number: 543-20-4 EINECS: 208-838-0 UN: 3265 ADR: 8,II Merck Index: 14,8873 |