Stampa…
2-Hydroxypropyl methacrylate (mixture of isomers) ≥98% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) ∼ 0,02%
A17951.AK A17951.0J A17951.AU
A17951.AKEA 34.3 EUR
A17951.AK A17951.0J A17951.AU
2-Hydroxypropyl methacrylate (mixture of isomers) ≥98% stabilizzato
2-Hydroxypropyl methacrylate (mixture of isomers)
Stabilized with ca 0.02% 4-methoxyphenol
Purity: 98% CAS No.: 27813-02-1 Molecular Formula: CH2=C(CH3)CO2CH2CH(OH)CH3 Formula Weight: 144.17 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 97°(207°F) Refractive Index: 1.4480 Melting Point: 70°/1mm Boiling Point: 205-209° MDL No.: MFCD00004536
Formula: C₇H₁₂O₃
Punto di ebollizione: 205…209 °C
Punto di fusione: 70 °C/1mm
Densità: 1,029
Flash Pt: 97 °C (207 °F)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004536
CAS Number: 27813-02-1
EINECS: 248-666-3