Diphenyliodonium hexafluorophosphate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 58109-40-3
Molecular Formula: C12H10F6IP
Formula Weight: 426.08
Melting Point: 139-144°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00061398
Formula:
C₁₂H₁₀F₆IP Punto di fusione: 139…144 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00061398 CAS Number: 58109-40-3 EINECS: 261-134-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |