Stampa…
Benzoyl ferrocene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Benzoylferrocene
A17685.06 A17685.14 A17685.03
A17685.06EA 71.2 EUR
A17685.06 A17685.14 A17685.03
Benzoyl ferrocene ≥98%
Benzoyl ferrocene
Purity: 98% CAS No.: 1272-44-2 Molecular Formula: C17H14FeO Formula Weight: 290.14 Melting Point: 106-109° MDL No.: MFCD00001431
Formula: C₁₂H₁₂FeO
Peso molecolare: 290,14 g/mol
Punto di fusione: 106…109 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001431
CAS Number: 1272-44-2
EINECS: 215-054-2