Stampa…
(±)-Ethyl mandelate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A17412.14 A17412.22
A17412.14EA 39.9 EUR
A17412.14 A17412.22
(±)-Ethyl mandelate ≥97%
(±)-Ethyl mandelate
Purity: 97% CAS No.: 774-40-3 Molecular Formula: C10H12O3 Formula Weight: 180.20 Flash Point: 110°(230°F) Boiling Point: 253-255° MDL No.: MFCD00004494
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Punto di ebollizione: 253…255 °C
Densità: 1,115
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004494
CAS Number: 774-40-3
EINECS: 212-263-0