Isonicotinaldehyde oxime ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
4-Pyridinecarbaldehyde oxime, Pyridine-4-carboxaldoxime
Purity: 97%
CAS No.: 696-54-8
Molecular Formula: C6H6N2O
Formula Weight: 122.13
Melting Point: 130-133°
Beilstein Reference: 2079
Formula:
C₆H₆N₂O Peso molecolare: 122.13 g/mol Punto di fusione: 130…133 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006446 CAS Number: 696-54-8 EINECS: 211-796-6 |