Stampa…
4-Methoxy-3-nitrobenzaldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A17081.06 A17081.14
A17081.06EA 44.3 EUR
A17081.06 A17081.14
4-Methoxy-3-nitrobenzaldehyde ≥98%
4-Methoxy-3-nitrobenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 31680-08-7 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Melting Point: 97-100° MDL No.: MFCD00126498
Formula: C₈H₇NO₄
Peso molecolare: 181.15 g/mol
Punto di fusione: 97…100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00126498
CAS Number: 31680-08-7