Tetraethylene glycol monomethyl ether ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 23783-42-8
Molecular Formula: H(OCH2CH2)4OCH3
Formula Weight: 208.25
Refractive Index: 1.4450
Boiling Point: 158-160°/5mm
MDL No.: MFCD00041756
Formula:
C₉H₂₀O₅ Punto di ebollizione: 158…160 °C (5 mmHg) Densità: 1,07 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041756 CAS Number: 23783-42-8 EINECS: 245-883-5 |