Stampa…
N,N'-Dimethyl-1,3-propanediamine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: N1,N3-Dimethylpropane-1,3-diamine, N,N′-Dimethyl-1,3-propanediamine
A16901.22 A16901.06 A16901.14
A16901.22EA 1047 EUR
A16901.22 A16901.06 A16901.14
N,N'-Dimethyl-1,3-propanediamine 97%
N,N'-Dimethyl-1,3-propanediamine
Purity: 97% CAS No.: 111-33-1 Molecular Formula: CH3NH(CH2)3NHCH3 Formula Weight: 102.18 Flash Point: 32°(90°F) Odour: Amine-like Boiling Point: 143-146° UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00008292
Formula: C₅H₁₄N₂
Peso molecolare: 102,18 g/mol
Punto di ebollizione: 143…146 °C
Densità: 0,817
Flash Pt: 32 °C (90 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008292
CAS Number: 111-33-1
EINECS: 203-859-1
ADR: 3,II