Stampa…
Ferrocenecarboxylic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ferrocene monocarboxylic acid
A16874.03 A16874.06
A16874.03EA 60.9 EUR
A16874.03 A16874.06
Ferrocenecarboxylic acid ≥98%
Ferrocenecarboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 1271-42-7 Molecular Formula: C11H10FeO2 Formula Weight: 230.05 Melting Point: ca 210° dec. MDL No.: MFCD00001430
Formula: C₁₁H₁₀FeO₂
Peso molecolare: 230,05 g/mol
Punto di fusione: ∼ 210 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001430
CAS Number: 1271-42-7
EINECS: 215-040-6