1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane (mixture of cis and trans isomers) ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
1,4-Cyclohexanedimethanol
Purity: 99%
CAS No.: 105-08-8
Molecular Formula: C8H16O2
Formula Weight: 144.21
Flash Point: 161°(322°F)
Melting Point: ca 30°
Boiling Point: 282-284°
Beilstein Reference: 1902271
MDL No.: MFCD00001512
Formula:
C₈H₁₆O₂ Peso molecolare: 144,21 g/mol Punto di ebollizione: 282…284 °C Punto di fusione: ∼ 30 °C Densità: 1,04 Flash Pt: 161 °C (322 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001512 CAS Number: 105-08-8 EINECS: 203-268-9 |