Stampa…
1,1'-Ferrocenedicarboxylic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,1'-Dicarboxyferrocene
A16691.03 A16691.06 A16691.14
A16691.03EA 80.7 EUR
A16691.03 A16691.06 A16691.14
1,1'-Ferrocenedicarboxylic acid ≥98%
1,1'-Ferrocenedicarboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 1293-87-4 Molecular Formula: C12H10FeO4 Formula Weight: 274.06 Odour: Odourless Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00001423
Formula: C₁₂H₁₀FeO₄
Peso molecolare: 274,06 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001423
CAS Number: 1293-87-4
EINECS: 215-068-9