Acetamidine hydrochloride ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 124-42-5
Molecular Formula: C2H6N2.HCl
Formula Weight: 94.54
Melting Point: 168-175°
Beilstein Reference: 3591762
Merck Reference: 14,44
MDL No.: MFCD00013016
Formula:
C₂H₇ClN₂ Punto di fusione: 168…175 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013016 CAS Number: 124-42-5 EINECS: 204-700-9 Merck Index: 14,44 |