Sodium hydroxymethanesulphinate, idrato tech. 85% (dry weight) cont. up to 5% sodium sulfite, grado tecnico
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 85%
CAS No.: 149-44-0
Molecular Formula: HOCH2SO2Na.xH2O
Formula Weight: 118.09(anhy)
Melting Point: 64-68°
Beilstein Reference: 3630814
Merck Reference: 14,8620
MDL No.: MFCD00150598
Formula:
CH₃NaO₃S·H₂O Punto di fusione: 64…68 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00150598 CAS Number: 149-44-0 EINECS: 205-739-4 Merck Index: 14,8620 |