Benzile cloroformiato 95% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
CBZ-Cl (Z-Cl)
Stabilization:
Stabilised with sodium carbonate (Na₂CO₃)
Stabilized with ca 0.1% sodium carbonate
Purity: 95%
CAS No.: 501-53-1
Molecular Formula: C8H7ClO2
Formula Weight: 170.60
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: 125°(257°F)
Refractive Index: 1.5170
Odour: Acrid
Melting Point: -20°
Boiling Point: 178-180°
Merck Reference: 14,1801
UN No.: 1739
MDL No.: MFCD00000640
Formula:
C₈H₇ClO₂ Peso molecolare: 170.6 g/mol Punto di ebollizione: 178…180 °C Punto di fusione: –20 °C Densità: 1.195 Flash Pt: 125 °C (257 °F) Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00000640 CAS Number: 501-53-1 EINECS: 207-925-0 UN: 1739 ADR: 8 I Merck Index: 14,1801 |