Aminoacetaldehyde dimethyl acetal 99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2,2-Dimethoxyethanamine
Purity: 99%
CAS No.: 22483-09-6
Molecular Formula: H2NCH2CH(OCH3)2
Formula Weight: 105.14
Flash Point: 41°(106°F)
Refractive Index: 1.4170
Boiling Point: 135-138°
Beilstein Reference: 741868
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00008135
Formula:
C₄H₁₁NO₂ Peso molecolare: 105,14 g/mol Punto di ebollizione: 135…138 °C Densità: 0,973 Flash Pt: 41 °C (106 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008135 CAS Number: 22483-09-6 EINECS: 245-026-5 ADR: 3,III |