Diphenyliodonium chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 1483-72-3
Molecular Formula: C12H10ClI
Formula Weight: 316.57
Melting Point: ca 230° dec.
Beilstein Reference: 3574977
Merck Reference: 14,7464
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00011909
Formula:
C₁₂H₁₀ClI Punto di fusione: ∼ 230 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011909 CAS Number: 1483-72-3 EINECS: 216-049-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,7464 |