Stampa…
4H-3,1-Benzossazin-2,4(1H)-dione ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1H-Benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
A14603.0E A14603.22 A14603.36
A14603.0EEA 274 EUR
A14603.0E A14603.22 A14603.36
4H-3,1-Benzossazin-2,4(1H)-dione ≥97%
4H-3,1-Benzossazin-2,4(1H)-dione
Purity: 97% CAS No.: 118-48-9 Molecular Formula: C8H5NO3 Formula Weight: 163.13 Flash Point: 308°(586°F) Melting Point: ca 237° dec. Beilstein Reference: 136786 MDL No.: MFCD00006700
Formula: C₈H₅NO₃
Peso molecolare: 163,13 g/mol
Punto di fusione: ∼ 237 °C (dec.)
Densità: 1,520
Flash Pt: 308 °C (586 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006700
CAS Number: 118-48-9
EINECS: 204-255-0