Ethoxymethylenemalononitrile ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97+%
CAS No.: 123-06-8
Molecular Formula: C6H6N2O
Formula Weight: 122.13
Flash Point: 155°(311°F)
Melting Point: 62-68°
Boiling Point: 160°/12mm
Beilstein Reference: 1634241
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001854
Formula:
C₆H₆N₂O Punto di ebollizione: 160 °C (12 mmHg) Punto di fusione: 62…68 °C Flash Pt: 155 °C (311 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001854 CAS Number: 123-06-8 EINECS: 204-597-0 UN: 3439 ADR: 6.1,III |