2-Hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzaldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
A14360.03
A14360.06
A14360.14
A14360.03EA
29.2
EUR
A14360.03
A14360.06
A14360.14
2-Hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzaldehyde ≥98%
2-Hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 17028-61-4
Molecular Formula: C8H7NO5
Formula Weight: 197.15
Melting Point: 138-142°
Beilstein Reference: 613271
Formula:
C₈H₇NO₅ Peso molecolare: 197,15 g/mol Punto di fusione: 138…142 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00017033 CAS Number: 17028-61-4 |