Diethyl acetamidomalonate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Diethyl 2-acetamidomalonate
Purity: 98+%
CAS No.: 1068-90-2
Molecular Formula: CH3CONHCH(CO2CH2CH3)2
Formula Weight: 217.22
Melting Point: 96-99°
Boiling Point: 185°/20mm
MDL No.: MFCD00009146
Formula:
C₉H₁₅NO₅ Peso molecolare: 217.22 g/mol Punto di ebollizione: 185 °C (20 mmHg) Punto di fusione: 96…99 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009146 CAS Number: 1068-90-2 EINECS: 213-952-9 |