Phenylphosphonic dichloride ≥90%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Phenyldichlorophosphine oxide, Dichlorophenylphosphine oxide
Purity: 90+%
CAS No.: 824-72-6
Molecular Formula: C6H5Cl2OP
Formula Weight: 194.99
Flash Point: 204°(399°F)
Refractive Index: 1.5600
Melting Point: 1-3°
Boiling Point: 258°
Beilstein Reference: 1072240
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00002070
Formula:
C₆H₅Cl₂OP Peso molecolare: 194,98 g/mol Punto di ebollizione: 258 °C Punto di fusione: 1…3 °C Densità: 1,379 Flash Pt: 204 °C (399 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002070 CAS Number: 824-72-6 EINECS: 212-534-3 UN: 3265 ADR: 8,II |