Diphenyl chlorophosphate ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Diphenyl phosphorochloridate
Purity: 97%
CAS No.: 2524-64-3
Molecular Formula: C12H10ClO3P
Formula Weight: 268.64
Flash Point: 113°(235°F)
Refractive Index: 1.5500
Boiling Point: 145-147°/1mm
Beilstein Reference: 654130
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00003030
Formula:
C₁₂H₁₀ClO₃P Peso molecolare: 268,64 g/mol Punto di ebollizione: 145…147 °C (1 mmHg) Densità: 1,296 Flash Pt: 113 °C (235 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003030 CAS Number: 2524-64-3 EINECS: 219-759-6 UN: 3265 ADR: 8,III |