Benzylideneacetone ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Phenylbut-3-en-2-one, 4-Phenyl-3-buten-2-one
Purity: 98+%
CAS No.: 122-57-6
Molecular Formula: C10H10O
Formula Weight: 146.19
Flash Point: 116°(241°F)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.038
Sensitivity: Light Sensitive
Odour: Characteristic
Melting Point: 38-42°
Boiling Point: 261°
Beilstein Reference: 742046
Merck Reference: 14,1137
MDL No.: MFCD00008779
Formula:
C₁₀H₁₀O Peso molecolare: 146,19 g/mol Punto di ebollizione: 261 °C Punto di fusione: 38…42 °C Densità: 1,038 Flash Pt: 116 °C (241 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008779 CAS Number: 122-57-6 EINECS: 204-555-1 Merck Index: 14,1137 |