3-Quinuclidinone hydrochloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98+%
CAS No.: 1193-65-3
Molecular Formula: C7H11NO.HCl
Formula Weight: 161.63
Melting Point: ca 300° dec.
Beilstein Reference: 3695039
Formula:
C₇H₁₂ClNO Punto di fusione: ∼ 300 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00137391 CAS Number: 1193-65-3 EINECS: 214-776-5 |