1,3-Dichloro-5,5-dimethylhydantoin ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1,3-Dichloro-5,5-dimethylhydantoine, 1,3-Dichloro-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione
Purity: 98%
CAS No.: 118-52-5
Molecular Formula: C5H6Cl2N2O2
Formula Weight: 197.02
Flash Point: 174°(345°F)
Melting Point: 130-134°
Beilstein Reference: 146013
Merck Reference: 14,3065
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00003190
Formula:
C₅H₆Cl₂N₂O₂ Peso molecolare: 197,02 g/mol Punto di fusione: 130…134 °C Densità: 1,500 Flash Pt: 174 °C (345 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003190 CAS Number: 118-52-5 EINECS: 204-258-7 UN: 3085 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,3065 |