Hydantoin ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 461-72-3
Molecular Formula: C3H4N2O2
Formula Weight: 100.08
Melting Point: 221-223°
Beilstein Reference: 110598
Merck Reference: 14,4761
MDL No.: MFCD00005259
Formula:
C₃H₄N₂O₂ Punto di fusione: 221…223 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005259 CAS Number: 461-72-3 EINECS: 207-313-3 Merck Index: 14,4761 |