Cyanoacetamide ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Cyanoacetamide
Purity: 99%
CAS No.: 107-91-5
Molecular Formula: NCCH2CONH2
Formula Weight: 84.08
Flash Point: 215°(419°F)
Melting Point: 118-122°
Beilstein Reference: 878221
Merck Reference: 14,2688
MDL No.: MFCD00008024
Formula:
C₃H₄N₂O Peso molecolare: 84,08 g/mol Punto di fusione: 118…122 °C Flash Pt: 215 °C (419 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008024 CAS Number: 107-91-5 EINECS: 203-531-8 Merck Index: 14,2688 |