1,1'-Dimethylferrocene ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 1291-47-0
Molecular Formula: C12H14Fe
Formula Weight: 214.09
Flash Point: 108°(226°F)
Melting Point: 36-41°
MDL No.: MFCD00001425
Formula:
C₁₂H₁₄Fe Punto di fusione: 36…41 °C Flash Pt: 108 °C (226 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001425 CAS Number: 1291-47-0 EINECS: 215-067-3 |