Sodium benzenesulphinate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 873-55-2
Molecular Formula: C6H5NaO2S
Formula Weight: 164.16
Melting Point:
Formula:
C₆H₅NaO₂S Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013135 CAS Number: 873-55-2 EINECS: 212-842-8 |