Palladio 10% on carbon, secco for use as a catalyst Type 487
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 7440-05-3
Merck Reference: 14,6989
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00011167
Formula:
Pd Peso molecolare: 106.420 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011167 CAS Number: 7440-05-3 EINECS: 231-115-6 UN: 1325 ADR: 4.1 III Merck Index: 14,6989 |