Bis(trimethylsilyl)acetylene ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 14630-40-1
Molecular Formula: C8H18Si2
Formula Weight: 170.40
Flash Point: 2°(35°F)
Refractive Index: 1.4270
Melting Point: 20-24°
Boiling Point: 134-136°
Beilstein Reference: 906870
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008276
Formula:
C₈H₁₈Si₂ Punto di ebollizione: 134…136 °C Punto di fusione: 20…24 °C Densità: 0,770 Flash Pt: 2 °C (35 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008276 CAS Number: 14630-40-1 EINECS: 238-671-9 ADR: 3,III |