Stampa…
N-Methylformanilide ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A11829.0C A11829.0E A11829.30 A11829.36
A11829.0CEA 923 EUR
A11829.0C A11829.0E A11829.30 A11829.36
N-Methylformanilide ≥99%
N-Methylformanilide
Purity: 99% CAS No.: 93-61-8 Molecular Formula: C8H9NO Formula Weight: 135.17 Flash Point: 126°(258°F) Refractive Index: 1.5610 Melting Point: 9-13° Boiling Point: 242-244° Beilstein Reference: 636496 MDL No.: MFCD00003283
Formula: C₈H₉NO
Peso molecolare: 135,17 g/mol
Punto di ebollizione: 242…244 °C
Punto di fusione: 9…13 °C
Densità: 1,095
Flash Pt: 126 °C (258 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003283
CAS Number: 93-61-8
EINECS: 202-262-3