3-Methyl-1-phenyl-2-phospholene-1-oxide ≥94%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Methyl-1-phenyl-2,3-dihydro-1H-phosphole 1-oxide
Purity: 94%
CAS No.: 707-61-9
Molecular Formula: C11H13OP
Formula Weight: 192.19
Odour: Unpleasant
Melting Point: 60-65°
Boiling Point: 173-174°/0.7mm
Beilstein Reference: 609223
MDL No.: MFCD00014518
Formula:
C₁₁H₁₃OP Peso molecolare: 192,2 g/mol Punto di ebollizione: 173…174 °C (0,7 mmHg) Punto di fusione: 60…65 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014518 CAS Number: 707-61-9 EINECS: 211-901-5 |