Diethyl acetylenedicarboxylate 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 96%
CAS No.: 762-21-0
Molecular Formula: CH3CH2O2CC≡CCO2CH2CH3
Formula Weight: 170.16
Flash Point: 94°(201°F)
Refractive Index: 1.4430
Melting Point: 1-2°
Boiling Point: 108-110°/11mm
Beilstein Reference: 743166
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00009186
Formula:
C₈H₁₀O₄ Punto di ebollizione: 108…110 °C (11 mmHg) Punto di fusione: 1…2 °C Densità: 1,067 Flash Pt: 94 °C (201 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009186 CAS Number: 762-21-0 EINECS: 212-095-8 ADR: 8,III |