Stampa…
(±)-3,3-Dimethyl-2-butylamine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A11530.03 A11530.06 A11530.14
A11530.03EA 44 EUR
A11530.03 A11530.06 A11530.14
(±)-3,3-Dimethyl-2-butylamine 98%
(±)-3,3-Dimethyl-2-butylamine
Purity: 98% CAS No.: 3850-30-4 Molecular Formula: C6H15N Formula Weight: 101.19 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00008078
Formula: C₆H₁₅N
Densità: 0,755
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008078
CAS Number: 3850-30-4
EINECS: 223-353-4
ADR: 3,II