Stampa…
Indium arsenide ≥99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
22651.04 22651.09
22651.04EA 92.8 EUR
22651.04 22651.09
Indium arsenide ≥99% (metals basis)
Indium arsenide
Purity: 99% CAS No.: 1303-11-3 Molecular Formula: AsIn Formula Weight: 189.74 Physical Form: 5mm & Down Pieces Odour: Odourless Merck Reference: 14,4949 UN No.: 1557 MDL No.: MFCD00016144
In semiconductor electronics
Formula: AsIn
Peso molecolare: 189,74 g/mol
Punto di fusione: 936 °C
Densità: 5,67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016144
CAS Number: 1303-11-3
EINECS: 215-115-3
UN: 1557
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,4949