Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Titanocenedichloride, Bis(cyclopentadienyl)titanium(IV) dichloride, Titanocene dichloride
Purity: 97%
CAS No.: 1271-19-8
Molecular Formula: C10H10Cl2Ti
Formula Weight: 249.00
Odour: Odourless
Melting Point: ca 285° dec.
MDL No.: MFCD00003723
Formula:
C₁₀H₁₀Cl₂Ti Peso molecolare: 248,97 g/mol Punto di fusione: ∼ 285 °C (dec.) Densità: 1,60 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003723 CAS Number: 1271-19-8 EINECS: 215-035-9 UN: 3261 ADR: 8,II Merck Index: 14,9482 |