Dimethyl acetylenedicarboxylate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 762-42-5
Molecular Formula: C6H6O4
Formula Weight: 142.11
Flash Point: 86°(186°F)
Refractive Index: 1.4480
Melting Point: -18°
Boiling Point: 95-98°/19mm
Beilstein Reference: 607063
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00008456
Formula:
C₆H₆O₄ Punto di ebollizione: 95…98 °C (19 mmHg) Punto di fusione: –18 °C Densità: 1,156 Flash Pt: 86 °C (186 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008456 CAS Number: 762-42-5 EINECS: 212-098-4 ADR: 8,II |