4'-Ethoxyacetanilide ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Acetphenetidin, Acetophenetidin, Phenacetin, N-(4-Ethoxyphenyl)acetamide, 4-Acetophenetidide
Purity: 97%
CAS No.: 62-44-2
Molecular Formula: C10H13NO2
Formula Weight: 179.22
Melting Point: 134-136°
Beilstein Reference: 1869238
Merck Reference: 14,7204
MDL No.: MFCD00009094
Formula:
C₁₀H₁₃NO₂ Peso molecolare: 179,22 g/mol Punto di fusione: 134…136 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009094 CAS Number: 62-44-2 EINECS: 200-533-0 Merck Index: 14,7204 |