Diethyl-3-oxoglutarate 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
Purity: 96%
CAS No.: 105-50-0
Molecular Formula: C9H14O5
Formula Weight: 202.21
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 86°(186°F)
Refractive Index: 1.4400
Boiling Point: 134-135°/10mm
Beilstein Reference: 640146
MDL No.: MFCD00009200
Formula:
C₉H₁₄O₅ Punto di ebollizione: 134…135 °C (10 mmHg) Densità: 1,113 Flash Pt: 86 °C (186 °F) |
MDL Number:
MFCD00009200 CAS Number: 105-50-0 EINECS: 203-302-2 |