Phenyl dichlorophosphate 97%, in astine
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Phenyl phosphorodichloridate
Purity: 97%
CAS No.: 770-12-7
Molecular Formula: C6H5Cl2O2P
Formula Weight: 210.98
Flash Point: 112°(233°F)
Refractive Index: 1.5230
Melting Point: -1°
Boiling Point: 241-243°
Beilstein Reference: 511863
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00002067
Formula:
C₆H₅Cl₂O₂P Peso molecolare: 210,98 g/mol Punto di ebollizione: 241…243 °C Punto di fusione: –1 °C Densità: 1,415 Flash Pt: 112 °C (233 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002067 CAS Number: 770-12-7 EINECS: 212-220-6 UN: 3265 ADR: 8,II |