Aminoacetaldehyde diethyl acetal 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2,2-Diethoxyethanamine, 2-Aminoacetaldehyde diethylacetal
Purity: 98%
CAS No.: 645-36-3
Molecular Formula: C6H15NO2
Formula Weight: 133.19
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.4170
Boiling Point: 162-163°
Beilstein Reference: 506067
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00008136
Formula:
C₆H₁₅NO₂ Peso molecolare: 133,19 g/mol Punto di ebollizione: 162…163 °C Densità: 0,916 Flash Pt: 45 °C (113 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008136 CAS Number: 645-36-3 EINECS: 211-439-4 ADR: 3,III |