Stampa…
Methyl-6-chloronicotinate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 6-chloronicotinate
A10396.06 A10396.14
A10396.06EA 50.8 EUR
A10396.06 A10396.14
Methyl-6-chloronicotinate ≥98%
Methyl-6-chloronicotinate
Purity: 98% CAS No.: 73781-91-6 Molecular Formula: C7H6ClNO2 Formula Weight: 171.58 Melting Point: 83-88° Beilstein Reference: 128648
Formula: C₇H₆ClNO₂
Peso molecolare: 171,58 g/mol
Punto di fusione: 83…88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00023420
CAS Number: 73781-91-6