Stampa…
3-Nitrobenzensolfonato di sodio, (max. 2% H₂O) 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Sodium 3-nitrobenzenesulphonate, 3-Nitrobenzenesulphonic acid, sodium salt
A10244.0E A10244.22 A10244.36
A10244.0EEA 239 EUR
A10244.0E A10244.22 A10244.36
3-Nitrobenzensolfonato di sodio, (max. 2% H₂O) 98%
3-Nitrobenzensolfonato di sodio
Purity: 98% CAS No.: 127-68-4 Molecular Formula: C6H4NNaO5S.xH2O Formula Weight: 225.16(anhy) Melting Point: 350° MDL No.: MFCD00007490
Formula: C₆H₄NNaO₅S
Peso molecolare: 225,16 g/mol
Punto di fusione: 350 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007490
CAS Number: 127-68-4
EINECS: 204-857-3