Methacrolein ≥96% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Acrolein
Stabilization:
stabilizzata con idrossichinone
Stabilized with hydroquinone
Purity: 96%
CAS No.: 78-85-3
Molecular Formula: C4H6O
Formula Weight: 70.09
Flash Point: -15°(5°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.847
Refractive Index: 1.4150
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Pale yellow
Odour: Pungent
Melting Point: -81°
Boiling Point: 69-70°
UN No.: 2396
MDL No.: MFCD00006974
Formula:
C₄H₆O Punto di ebollizione: 69…70 °C Punto di fusione: –81 °C Densità: 0,847 Flash Pt: –15 °C (5 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006974 CAS Number: 78-85-3 EINECS: 201-150-1 UN: 2396 ADR: 3,II |