Metacrilato di isobutile ≥99.5% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Stabilization:
stabilizzata con idrossichinone monometil etere
Stabilized with 10 ppm 4-methoxyphenol
Purity: 99.5+%
CAS No.: 97-86-9
Molecular Formula: H2C=C(CH3)CO2CH2CH(CH3)2
Formula Weight: 142.20
Flash Point: 46°(115°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.889
Boiling Point: 155°
Beilstein Reference: 1747595
UN No.: 2283
MDL No.: MFCD00008931
Formula:
C₈H₁₄O₂ Punto di ebollizione: 155 °C Densità: 0,889 Flash Pt: 46 °C (115 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008931 CAS Number: 97-86-9 EINECS: 202-613-0 UN: 2283 ADR: 3,III |