1,4-Butandiol diacrilato ≥99% (reactive esters) stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Stabilization:
stabilizzata con idrossichinone
Stabilized with 50-105 ppm hydroquinone
Purity: 99+%
CAS No.: 1070-70-8
Molecular Formula: C10H14O4
Formula Weight: 198.22
Flash Point:
Formula:
C₁₀H₁₄O₄ Punto di ebollizione: 83 °C (0,3 mmHg) Densità: 1,051 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014940 CAS Number: 1070-70-8 EINECS: 213-979-6 UN: 1760 ADR: 8,III |