Tetraethylene glycol dimethyl ether ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2,5,8,11,14-Pentaoxapentadecane
Purity: 98+%
CAS No.: 143-24-8
Molecular Formula: CH3(OCH2CH2)4OCH3
Formula Weight: 222.28
Flash Point: 140°(284°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.01
Refractive Index: 1.4330
Melting Point: -30°
Boiling Point: 275-276°
Merck Reference: 14,9208
MDL No.: MFCD00008505
Formula:
C₁₀H₂₂O₅ Peso molecolare: 222,28 g/mol Punto di ebollizione: 275…276 °C Punto di fusione: –30 °C Densità: 1,01 Flash Pt: 140 °C (284 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008505 CAS Number: 143-24-8 EINECS: 205-594-7 Merck Index: 14,9208 |