Stampa…
Ammonium sulphite monohydrate 92
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
17996.A1 17996.A7
17996.A1EA 52.1 EUR
17996.A1 17996.A7
Ammonium sulphite monohydrate 92
Ammonium sulphite monohydrate
Purity: 92% min CAS No.: 7783-11-1 Molecular Formula: H8N2O3S.H2O Formula Weight: 134.15 (116.14anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.41 Refractive Index: 1.5150 Sensitivity: Air Sensitive Appearance: White Melting Point: 60-70° dec. Merck Reference: 14,557 MDL No.: MFCD00066094
Formula: H₈N₂O₃S·1H₂O
Peso molecolare: 134.16 g/mol
Punto di fusione: 60…70 °C (dec.)
Densità: 1.41
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066094
CAS Number: 7783-11-1
EINECS: 233-484-9